Learn More
BD Biosciences™ Kit de viabilité cellulaire avec microbilles de comptage liquide (RUO/GMP)
Convient aux analyses de cytométrie en flux à base de cellules microbiennes ou de mammifères.
Marque:  BD Biosciences™ 349480
Informations supplémentaires : Poids : 0.05710kg
Code produit. 15816158
  • 950.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-07-2024
Description
  • Comptage rapide des bactéries vivantes / mortes ou d’autres cellules microbiennes
  • Efficacité du désinfectant bactérien
  • Viabilité de la levure pendant la fermentation
  • Viabilité et concentration des cellules en culture
  • Viabilité et concentration des cellules avant leur coloration pour l’analyse cytométrique en flux
  • Cellules de mammifères ou microbiennes
  • Viabilité et nombre des cellules dans les bioréacteurs
  • Viabilité du sperme pour l’étude de la fiabilité de la recherche dans les préparations cellulaires contenant des débris
  • Contenu : Solution de thiazole orange, solution d’iodure de propidium, microbilles de comptage liquide
Spécification
Spécification
Le kit contient 1 flacon de 500 mu;l, 42 mu;mol/L de TO dans du diméthylsulfoxyde (DMSO) et 1 flacon de 500 mu;l, 4,3 mmol/L d’IP dans l’eau. Les microbilles de comptage liquide sont fournies dans 1 flacon de 10 ml de microsphères fluorescentes dans un tampon contenant 0,1 % d’azoture de sodium.
Thiazole orange, iodure de propidium, microbilles de comptage liquide
Stable pendant la période indiquée sur l’étiquette du flacon lorsqu’il est stocké comme indiqué.
100 tests