Learn More
Cell Viability Incorporated™ Lot de réactifs pour la viabilité cellulaire CCD
Économisez de l’argent sans perdre de performances grâce à des réactifs alternatifs pour les analyseurs de viabilité cellulaire CCD automatisés. Le lot de réactifs pour la viabilité cellulaire CCD Cell Viability Incorporated™ offre une stabilité à long terme des matériaux.
Marque: Cell Viability Incorporated™ 2400102
Code nomenclature Nacres: NA.82
Informations supplémentaires : CAS : 67-63-0 Poids : 5.96250kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 3 Pack group : II
Description
- Mêmes performances de comptage que le fournisseur d’origine du lot de réactifs.
- Convient aux analyseurs Vi-Cell™.
- Stabilité à long terme des matériaux, aucun refroidissement nécessaire.
- Économies.
Spécification
Conçu comme remplacement direct du lot de réactifs pour analyseur Vi-Cell™. | |
Comprend le kit de réactifs et 200 cupules d’échantillons. | |
Kit de réactifs pour viabilité cellulaire |
Sécurité et traitement
- Cell Viability Reagent Pack
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: isopropyl alcohol