Learn More
TPP™ Spatule cellulaire
Click to view available options
Longueur (métrique) de la poignée:
195 mm
Conditionnement:
150 pièces
Description
- Lame de forme spéciale avec bords tranchants
- Petits boutons en relief sur la poignée
- Emballage blister non pelucheux
- Boîte de distribution en TPP facile d’utilisation
Spécification
Spécification
| Largeur (métrique) de lame | 14 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons de culture tissulaire TPP avec couvercle refermable ou feuille de métal à décoller et avec grande boîte de culture cellulaire TPP |
| Longueur (métrique) de la poignée | 195 mm |
| Nbre par carton | 150/Carton |
| Type de produit | Spatule cellulaire |
| Matériau | Polypropylène |