Learn More
TPP™ Cell Scrapers
TPP™ cell scraper require slight pressure on handle using forefinger, thus pushing handle downward towards floor of container.
409.00€ - 518.00€
Product Code | Brand | À utiliser avec (équipement) | Largeur (métrique) de lame | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | À utiliser avec (équipement) | Largeur (métrique) de lame | Price | Quantity & Availability | ||||
11391714
|
TPP™
99003 |
Tissue culture flask T-75 / T-150, tissue culture dish 100/150 | 20 mm |
518.00€
150 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11301724
|
TPP™
99004 |
Tissue culture flask T-300 | 25 mm |
409.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
TPP™ cell scraper require slight pressure on handle using forefinger, thus pushing handle downward towards floor of container.
- Free rotating blade
- Total access to all corner
- Different blade widths
- Small raised knobs on handle
- Lint-free blister packaging
- User friendly TPP dispenser case
Specifications
Cell Scraper | |
Polyethylene |