Learn More
Greiner Bio-One Grattoirs de cellules
Pour l’élimination mécanique délicate de cellules adhérentes. La conception des grattoirs de cellules Greiner Bio-One minimise toute accumulation de suspension cellulaire sur la structure de la lame.
523.00€ - 615.00€
Spécification
Longueur (métrique) de lame | 1,8 cm |
---|---|
Nbre par carton | 100/Carton |
Type de produit | Grattoir de cellules |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10461961
|
Greiner Bio-One
541080 |
40 cm |
615.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10516762
|
Greiner Bio-One
541070 |
28 cm |
523.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Beschreibung
- Stériles
- Conception de grattoir optimisée pour un prélèvement de cellules optimal
- Angle de rotation de 60°C
- Conditionnés individuellement
Spezifikation
1,8 cm | |
100/Carton | |
Grattoir de cellules | |
Stérile |