Learn More
Cytiva Kit pour la prolifération cellulaire, kit et composants pour test ELISA BioTrak™
Fournit un dosage colorimétrique précis, rapide et simple pour quantifier les cellules proliférantes cultivées dans une microplaque à 96 puits
239.00€ - 1074.00€
Spécification
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
---|---|
À utiliser avec (application) | Immunocytochimie |
Includes: Le kit de prolifération cellulaire comprend les éléments suivants :
Réactif de marquage, nucléase, anticorps monoclonal anti-5-bromo-2’-désoxyuridine, anti-IgG2a de souris lié à la peroxydase, diluant anti-IgG2a de souris lié à la peroxydase, substrat / renforçateur
Le kit de prolifération cellulaire pour test ELISA Biotrak comprend les éléments suivants :
Réactif de marquage au BrdU, fixateur, réactif de blocage, anti-BrdU marqué par la peroxydase, solution de dilution d’anticorps, tampon de lavage, solution de substrat
Le réactif de marquage de la prolifération cellulaire et l’anticorps anti-BrdU sont disponibles séparément
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10218714
|
Cytiva
RPN201 |
10 mL |
239.00€
10mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10004694
|
Cytiva
RPN202 |
130 μl |
1074.00€
4mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Nombre de cellules recommandé : 10e6-10e7 cellules/ml (kit de prolifération cellulaire) ; 10 e2 cellules/puits-10e5 cellules/puits (kit ELISA Biotrak)
- Temps requis : 2-3 heures après le marquage (marquage : 1-2 heures)
- Anticorps et réactif de marquage disponibles séparément pour les systèmes ELISA et ICC
- Convient au marquage in vivo et in vitro des tissus en plus des cellules de culture (format ELISA)
- Les protocoles non radioactifs offrent une sensibilité comparable aux méthodes autoradiographiques
- Le kit de prolifération cellulaire évite la nécessité de dénaturer chimiquement l’ADN. La morphologie cellulaire est conservée pour permettre de nombreuses expériences de marquage
- La 5-fluoro-2’-désoxyuridine est utilisée pour inhiber la thymidylate synthase, augmentant ainsi l’incorporation de BrdU
Lors de la commande du kit de prolifération cellulaire (RPN20), vous devez également commander le RÉACTIF DAB DE RPN20 / RPN1174 (RPNK8888)
Spécification
2°C à 8°C | |
Immunocytochimie |