Learn More
R&DSystems™ Cell Lysis Buffer 5 (1 x 15 mL)
denaturing buffered solution
Marque: R&DSystems™ 895890
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Buffers, Chelators and Reagents | |
1 Each | |
Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
R&DSystems™ Cell Lysis Buffer 5 (1 x 15 mL) > 1 de chaque
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu