Learn More
Corning™ Flacons non traités de culture cellulaire avec bouchon ventilé
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
60 ml
210 ml
250 à 380 ml
Surface de culture:
150 cm2
175 cm2
25 cm2
75 cm2
Volume (métrique) de travail:
30 ml
35 à 52,5 ml
5 à 7,5 ml
Unit Size:
100 pièces
200 pièces
50 pièces
Description
- À partir de PS vierge optiquement transparent
- Intégrité testée à 100 %
- Produit stérilisé par irradiation aux rayons gamma et certifié apyrogène
Types de bouchons
- Bouchons à vis phénoliques pour cultures nécessitant un échange gazeux
- Bouchons à joint pour cultures étanches
- Bouchons ventilés pour réduire la contamination de la culture cellulaire due aux échanges gazeux
- Jupe anti-bascule
- Graduations moulées
- Zones dépolies pour le marquage sur les deux côtés
- Barre de support sur le dessus
- Le flacon de 75 cm2 au col repensé présente un col repensé permettant d’améliorer le versement des milieux et mesure 1,4 po (3,6 cm) de haut, pour une hauteur d’empilage réduite ; le bouchon ventilé présente un motif de cercles concentriques de style Costar
Specifications
Specifications
| Couleur de bouchon | Noir |
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Capacité (métrique) | 210 ml |
| Matériau | Verre |
| À utiliser avec (application) | Microbiologie aérobie et culture cellulaire |
| Comprend | Lots numérotés pour faciliter la traçabilité |
| Type de goulot | Cannelé |
| Nbre par carton | 50/Carton |
| Nb par paquet | 5/Paquet |
| Forme | Rectangulaires |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction