Learn More
Corning™ Flacons non traités pour culture cellulaire
Numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité
Marque: Corning™ 431464
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 8.34609kg
Description
- À partir de PS vierge optiquement transparent
- Intégrité testée à 100 %
- Produit stérilisé par irradiation aux rayons gamma et certifié apyrogène
Types de bouchons
- Bouchons à vis phénoliques pour cultures nécessitant un échange gazeux
- Bouchons à joint pour cultures étanches
- Bouchons ventilés pour réduire la contamination de la culture cellulaire due aux échanges gazeux
- Jupe anti-bascule
- Graduations moulées
- Zones dépolies pour le marquage sur les deux côtés
- Barre de support sur le dessus
- Le flacon de 75 cm2 au col repensé présente un col repensé permettant d’améliorer le versement des milieux et mesure 1,4 po (3,6 cm) de haut, pour une hauteur d’empilage réduite ; le bouchon ventilé présente un motif de cercles concentriques de style Costar
Spécification
2.02 oz. | |
HDPE | |
Polystyrene | |
Lot numbers for ease in traceability | |
Rectangular | |
Sterile | |
75 cm2 |
Orange | |
60 mL | |
For optimal cell attachment | |
Canted | |
Yes | |
Vented |