Learn More
TPP™ Cell Culture Microplates
Manufactured from polystyrene for crystal clear transparency. TPP™ Cell Culture Microplates feature opto-mechanical treatment of growth area for optimal cell adhesion.
279.00€ - 681.00€
Spécification
Forme du fond | Plat |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Traitement de surface | Culture tissulaire |
Dimensions (L x l x H) | 128 x 86 x 22 mm |
Hauteur (métrique) | 22 mm |
Code produit | Marque | Nombre de puits | Quantité | Surface de culture | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nombre de puits | Quantité | Surface de culture | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11391704
|
TPP™
92024 |
24 | 1/Bag | 1.86 sq. cm | 3.18 mL |
468.00€
126 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11371704
|
TPP™
92006 |
6 | 1/Bag | 9.026 cm2 | 15.53 mL |
681.00€
126 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11381704
|
TPP™
92012 |
12 | 1/Bag | 3.46 sq. cm | 5.96 mL |
437.00€
126 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11391764
|
TPP™
92406 |
6 | 162/Cs. | 9.02 sq. cm | 15.53 mL |
279.00€
72 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11301774
|
TPP™
92412 |
12 | 4/Bag | 3.46 sq. cm | 5.96 mL |
339.00€
72 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Manufactured from polystyrene for crystal clear transparency. TPP™ Cell Culture Microplates feature opto-mechanical treatment of growth area for optimal cell adhesion.
- Air-venting system in lid guarantees controlled gas exchange with low evaporation; vents in plate base prevent condensation and provide consistent air-flow between stacked plates
- Sloped edge allows placement of the lid in one position only; yellow marking area on lid and plate ensure correct lid orientation
- Ridged grip area ensures a secure grasp and prevents accidental lifting of lid
- Easy to see black alpha-numerical labelling between the wells for easy orientation during microscopy
- Growth area on spherical zone only; absolutely flat growth surface
- Plate sizes (6, 12, 24, 48 and 96-well) stack securely together
- Manufactured meeting the standards ANSI/SLAS 1-2004 through ANSI/SLAS 4-2004
- White base colour is embossed firmly on the test plate eliminating loss of identification through detachment
- 2 well geometries available: F-base and U-base
Spécification
Plat | |
Culture tissulaire | |
22 mm |
Polystyrène | |
128 x 86 x 22 mm |