Learn More
Biochrom Changeur de cellules de rechange 8 positions
Click to view available options
Type:
Carrousel à 8 positions
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Changeur de cellules pour les cellules de longueur de trajet de 8–10 mm.
- Compatible avec les modèles Ultrospec 2100 pro, 3100, 3300, 4300, 5300 et 6300.
Spécification
Spécification
| Compatibilité | Modèles Ultrospec 2100 pro, 3100, 3300, 4300, 5300 et 6300 |
| Description | Passeur de cuves |
| Type | Carrousel à 8 positions |
| Jetable | Reusable |
| À utiliser avec (équipement) | Modèles Ultrospec 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300 et 6300 |
| Longueur du trajet optique | 10 mm |
| Forme | Round |