Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes de cellules électrochimiques ampérométriques UltiMate™ 3000
Trouvez les électrodes adaptées à vos analyses électrochimiques ampérométriques utilisant des cellules 5040/5041/5041A.
Marque:  Thermo Scientific™ 6070-3300
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16424509
  • 1750.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 16-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Trouvez les électrodes de cellules électrochimiques ampérométriques Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 adaptées à vos analyses électrochimiques ampérométriques utilisant des cellules 5040 / 5041 / 5041A. Elles sont disponibles comme électrodes cibles, de référence ou de travail pour une variété d’analyses électrochimiques.
Spécification
Spécification
Cellule 6041 RS
Électrode de travail, or
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Électrodes de cellules électrochimiques ampérométriques UltiMate™ 3000 >