Learn More
Celastrol, Tocris Bioscience™
Code produit. 18712754
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Inhibits TNF-α-induced NF-κB activation
Antioxidant and anti-inflammatory agent. Potently inhibits lipid peroxidation in mitochondria and inhibits TNF-α-induced NFκB activation. Also shown to inhibit topoisomerase II activity in vitro (IC50 = 7.41 μM).
Identifiants chimiques
CAS 34157-83-0
Formule moléculaire C29H38O4
Poids moléculaire (g/mol) 450.62
Numéro MDL MFCD03424073
Clé InChI KQJSQWZMSAGSHN-JJWQIEBTSA-N
Synonyme celastrol, tripterine, tripterin, 2r,4as,6as,12br,14as,14br-10-hydroxy-2,4a,6a,9,12b,14a-hexamethyl-11-oxo-1,2,3,4,4a,5,6,6a,11,12b,13,14,14a,14b-tetradecahydropicene-2-carboxylic acid, triterpene, celastrol, celastrus scandens, unii-l8gg98663l, 3-hydroxy-24-nor-2-oxo-1 10 ,3,5,7-friedelatetraen-29-oic acid, 2r,4as,6ar,6as,14as,14br-10-hydroxy-2,4a,6a,6a,9,14a-hexamethyl-11-oxo-1,3,4,5,6,13,14,14b-octahydropicene-2-carboxylic acid, d:a-friedo-24-noroleana-1 10 ,3,5,7-tetraen-29-oic acid, 3-hydroxy-2-oxo-, 20alpha
CID PubChem 122724
ChEBI CHEBI:63959
Nom IUPAC (2R,4aS,6aS,12bR,14aS,14bR)-10-hydroxy-2,4a,6a,9,12b,14a-hexamethyl-11-oxo-1,2,3,4,4a,5,6,6a,11,12b,13,14,14a,14b-tetradecahydropicene-2-carboxylic acid
SMILES CC1=C(O)C(=O)C=C2C1=CC=C1[C@@]2(C)CC[C@@]2(C)[C@@H]3C[C@@](C)(CC[C@]3(C)CC[C@]12C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Celastrol
Quantité 50 mg
Poids de la formule 450.61
Pourcentage de pureté >99%