Learn More
Ceftizoxime, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 16504474
Ceftizoxime, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 16504474
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 16504474
Marque: Thermo Scientific Acros 465110050
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68401-81-0
Formule moléculaire C13H13N5O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 383.40
Numéro MDL MFCD00072000
Clé InChI NNULBSISHYWZJU-LLKWHZGFSA-N
Nom IUPAC (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-5-yl)-2-(méthoxyimino)acétamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate de sodium
SMILES [H][C@]12SCC=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\C1=CSC(N)=N1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ceftizoxime
Point de fusion 260.0°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble.
Poids de la formule 383.4
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0445580 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/04/2024 Catalog Number465110010,465110050
Numéro de lotA0413726 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number465110010,465110050
Nom du produit
Ceftizoxime, Thermo Scientific Chemicals >