Learn More
Aldimorph, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
Spécification
CAS | 91315-15-0 |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 50 mg |
Qualité | Étalon analytique |
Point d’ébullition | 110°C to 140°C |
À utiliser avec (application) | FONGICIDES ET BACTÉRICIDES |