Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ceftiofur
Click to view available options
Quantité:
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ceftiofur |
Type | Ceftiofur |
CAS | 80370-57-6 |
Point de fusion | 186.0°C to 198.0°C |
Quantité | 1 g |
Formule moléculaire | C19H17N5O7S3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 523.55 |