missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cefotiam hydrochloride, MedChemExpress

Code produit. 16498588
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16498588

Marque: Medchem Express HYB0734A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Cefotiam (SCE-963) hydrochloride is a parenteral cephalosporin antibiotic. Cefotiam hydrochloride has broad-spectrum activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria.

Cefotiam (SCE-963) hydrochloride is a parenteral cephalosporin antibiotic. Cefotiam hydrochloride has broad-spectrum activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria.

Spécification

Nom chimique ou matériau Cefotiam hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 66309-69-1
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H25Cl2N9O4S3
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme SCE-963 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (167.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (55.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(CSC3=NN=NN3CCN(C)C)CS[C@]2([H])[C@H](NC(CC4=CSC(N)=N4)=O)C1=O)O.[H]Cl.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 598.55
Poids de la formule 598.55
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis