Learn More
Céfotétan, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15519483
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69712-56-7
Formule moléculaire C17H17N7O8S4
Poids moléculaire (g/mol) 575.63
Clé InChI SRZNHPXWXCNNDU-RHBCBLIFSA-N
Synonyme cefotetan, cefotetanum, apacef, cefotetanum inn-latin, 6r,7s-7-4-2-amino-1-carboxy-2-oxoethylidene-1,3-dithietan-2-yl carbonyl amino-7-methoxy-3-1-methyl-1h-tetrazol-5-yl sulfanyl methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid, cefotan tn, 6r,7s-7-4-carbamoylcarboxymethylene-1,3-dithiethane-2-carboxamido-7-methoxy-3-1-methyl-1h-tetrazol-5-yl thio methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7beta-4-2-amino-1-carboxy-2-oxoethylidene-1,3-dithietan-2-yl carbonyl amino-7alpha-methoxy-3-1-methyl-1h-tetrazol-5-yl sulfanyl methyl-3,4-didehydrocepham-4-carboxylic acid, 6r,7s-7-4-1-amino-3-hydroxy-1,3-dioxopropan-2-ylidene-1,3-dithietane-2-carbonyl amino-7-methoxy-3-1-methyltetrazol-5-yl sulfanylmethyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid
CID PubChem 53025
Nom IUPAC (6R,7S)-7-[4-(2-amino-1-carboxy-2-oxoéthylidène)-1,3-dithiétane-2-carbonyl]amino]-7-méthoxy-3-[(1-méthyltétrazol-5-yl)sulfanylméthyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-acide carboxylique
SMILES CN1C(=NN=N1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)(NC(=O)C4SC(=C(C(=O)N)C(=O)O)S4)OC)SC2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefotetan
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.51 mg/mL. Other solubilities: slightly soluble in methanol
Poids de la formule 575.63
Pourcentage de pureté 95+%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cefotetan
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .