Learn More
Thermo Scientific Chemicals Céfaclor, 96 %
Catalog Number p-7077538
42.45 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
53994-73-3
C15H14ClN3O4S
367.804
QYIYFLOTGYLRGG-GPCCPHFNSA-N
51039
CHEBI:3478
(6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phénylacétyl]amino]-3-chloro-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0] oct-2-ene-2-acide carboxylique
C1C(=C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)Cl
53994-73-3
C15H14ClN3O4S
367.804
QYIYFLOTGYLRGG-GPCCPHFNSA-N
51039
CHEBI:3478
(6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phénylacétyl]amino]-3-chloro-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0] oct-2-ene-2-acide carboxylique
C1C(=C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Cefaclor
Type Cefaclor
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 367.81
Pourcentage de pureté 95.0% (HPLC)
Eau 3.0 to 9.0%
Quantité 1 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cefaclor
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .