Learn More
Vileda Professional™ CE Sweeper and Pan™
The CE Sweeper and Pan™ is ideal for ergonomic and efficient liquid removal. The system is hygienic, lightweight, and flexible. Perfect for dry or damp conditions.
175.00€ - 316.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) Janitorial
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque À utiliser avec (application) Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (application) Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
17872476
Afficher les documents Détails de la promotion
Vileda Professional™
119908
To sweep broken Glass, for the lobby dustpans and smooth floors where dirt could be dry or damp Dustpan Squeegee Sweeper
175.00€
5 pièces
Expédition estimée: 10-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17862476
Afficher les documents Détails de la promotion
Vileda Professional™
119914
For ergonomic and efficient dirt and dust removal directly into the bag Open Lobby Dustpan
316.00€
5 pièces
Expédition estimée: 10-12-2024
Description
  • Sweep up broken glass in your cleanroom quickly and easily
  • No need to change gloves when an item is dropped on the floor
  • Keeps workers from touching the floor within the controlled environment
  • Can be sprayed or wiped down with common disinfectants
  • Stands up easily for storage or can be hung
  • Adjustable bag holder for different size collection bags
Spécification
Spécification
Janitorial