Learn More
Invitrogen™ CDP-Star™ Substrate (12.5 mM Concentrate)
Ce substrat CDP-Star™ concentré est un substrat de phosphatase alcaline chimiluminescent convenant au transfert de protéines ou d’acides nucléiques sur les membranes de nitrate de cellulose. Ce substrat peut également être utilisé dans des dosages basés sur des solutions.
Marque: Invitrogen™ T2310
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.24000kg
Description
Ce substrat chimiluminescent CDP-Star™ pour phosphatase alcaline vous permet de détecter les molécules de phosphatase alcaline et les molécules marquées à la phosphatase alcaline avec une sensibilité, une vitesse et une facilité inégalées.
• Le substrat chimiluminescent fournit des remplacements hautement sensibles pour le phosphate de méthylumbelliferyl (MUP) du substrat fluorogénique largement utilisé et nitrophénylphosphate du substrat colorimétrique (pNPP).
• Une faible luminescence de fond couplée à un rendement lumineux à haute intensité permet de détecter les marqueurs de phosphatase alcaline affichant une sensibilité et un rapport signal-bruit les plus élevés possibles.
Ce substrat chimiluminescent polyvalent présente une sensibilité élevée durant les applications membranaires telles que les transferts Southern, Northern et Western. Ce substrat peut également être utilisé dans des dosages basés sur des solutions tels que les immunodosages, les dosages de sondes d’ADN, les dosages enzymatiques et les dosages de gènes rapporteurs. Les niveaux lumineux maximaux sont atteints en 10 minutes environ et l’émission de lumière persiste pendant plusieurs heures.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
Stockez le produit à 4°C. | |
Transfert Southern, Northern et Western | |
10 ml | |
Substrat AP(phosphatasealcaline) | |
Température ambiante |
Liquide | |
CDP-Star™, NovaBright™ | |
Phosphatase alcaline | |
Flacon(s) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.