missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CDC42 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
227.00€ - 326.00€
Spécification
| Antigène | CDC42 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunoprecipitation 1-4 μL/mg of lysate |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18616482
|
Novus Biologicals
NBP2-98725-100ul |
100 μg |
326.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18675012
|
Novus Biologicals
NBP2-98725-50ul |
50 μg |
227.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CDC42 Polyclonal antibody specifically detects CDC42 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ImmunoprecipitationSpécification
| CDC42 | |
| Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Breast Cancer, Cancer, Signal Transduction | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 998 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunoprecipitation 1-4 μL/mg of lysate | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CDC42Hs, cell division control protein 42 homolog, cell division cycle 42 (GTP binding protein, 25kDa), cell division cycle 42 (GTP-binding protein, 25kD), dJ224A6.1.1 (cell division cycle 42 (GTP-binding protein, 25kD)), dJ224A6.1.2 (cell division cycle 42 (GTP-binding protein, 25kD)), G25K, G25K GTP-binding protein, growth-regulating protein, GTP-binding protein, 25kD, small GTP binding protein CDC42 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human CDC42 (Accession#: P60953-2; Met1-Cys188) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit