Learn More
CD98 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | CD98 |
---|---|
Concentration | 0.35 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16894264
|
Proteintech
15193-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16884264
|
Proteintech
15193-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This gene encodes subunit 1 of the splicing factor 3b protein complex. Splicing factor 3b, together with splicing factor 3a and a 12S RNA unit, forms the U2 small nuclear ribonucleoproteins complex. The splicing factor 3b/3a complex binds pre-mRNA upstream of the intron′s branch site in a sequence independent manner and may anchor the U2 snRNP to the pre-mRNA. Splicing factor 3b is also a component of the minor U12-type spliceosome. The carboxy-terminal two-thirds of subunit 1 have 22 non-identical, tandem HEAT repeats that form rod-like, helical structures. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.Spécification
CD98 | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P08195 | |
6520 | |
CD98/SLC3A2 Fusion Protein Ag7280 | |
Primary | |
-20°C | |
SLC3A2 |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
4F2, 4F2 heavy chain antigen, 4F2HC, 4T2HC, CD98, CD98HC, MDU1, NACAE, SLC3A2 | |
SLC3A2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
CD98 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech