Learn More
IBA Lifesciences Kit de démarrage pour colonne d’agarose CD4 Fab-TACS™
Isolement sans marqueur des cellules T CD4+
154.00€ - 265.50€
Spécification
Tampon 10 tampons CI
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Espèces cibles Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Espèces cibles Prix Quantité et disponibilité  
17227740
Afficher les documents
IBA Lifesciences
6-3202-002
Humaine Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
17267740
Afficher les documents
IBA Lifesciences
6-3301-002
Souris Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • FAB-TACS™ - Sélection de cellules d’affinité sans traçabilité - est une approche d’isolement de cellules positive basée sur notre technologie Strep-tag™
  • La CD4 est un co-récepteur qui s’associe au récepteur des cellules T et interagit avec les molécules de MHC de classe II
  • Les colonnes d’agarose TACS Strep-Tactin™ sont remplies de macrobilles d’agarose enrobées de Strep-Tactin™ développées pour l’isolement cellulaire. Les fragments Fab fusionnés à une Twin-Strep-tag™ (Fab-Streps) se lient à la matrice.
  • Les cellules cibles adhèrent à la matrice en fonction de la liaison exclusive du Fab-Strep à un marqueur de surface. Les cellules non ciblées sont efficacement éliminées.
  • Dans une étape finale, l’addition de biotine provoque l’élution des cellules cibles et des Fab-Streps. Après élution, les Fab-Streps se dissocient des surfaces cellulaires en raison de leur affinité réduite
  • Les cellules cibles authentiques sans marqueur sont désormais prêtes pour d’autres applications en aval
Spécification
Spécification
10 tampons CI
Documents
Product Certifications
For Research Use Only.