Learn More
IBA Lifesciences Kit de démarrage de microbilles magnétiques CD4/CD62L/CD45RA Fab-TACS™
Isolement sans marqueur des cellules T à mémoire centrale des PBMC
Marque: IBA Lifesciences 6-8000-115
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fab-TACS™ – sélection de cellules d’affinité sans traçabilité – est une approche d’isolement de cellules positive basée sur notre technologie Strep-tag™ Le kit de démarrage de microbilles magnétiques Fab-TACS™ CD4/CD62L/CD45RA permet l’isolement sans marqueur des cellules T à mémoire centrale CD4+ (CD4+CD62L+CD45RA-) de cellules mononucléaires de sang périphériques (PBMC)
- Le kit de démarrage de microbilles magnétiques CD4/CD62L/CD45RO Fab-TACS™ convient également à l’isolement de ces cellules.
- Les fragments Fab de faible affinité fusionnés à une Twin-Strep-tag™ (Fab-Streps) sont incubés avec des microbilles magnétiques Strep-Tactin™ pour former un complexe qui se lie de façon stable à la surface cellulaire. Après un marquage spécifique, les cellules cibles sont liées à un aimant et les cellules non ciblées sont éliminées efficacement.
- Dans une étape finale, l’addition de biotine provoque la libération des cellules isolées à partir de microbilles magnétiques. Les Fab-Streps se dissocient de la surface cellulaire en raison de leur faible affinité.
- Après l’élimination de la biotine par lavage, les cellules isolées sont prêtes pour d’autres étapes de sélection positive ou de déplétion ou peuvent être directement utilisées pour d’autres applications en aval
Spécification
Microbilles magnétiques Strep-Tactin™, CD4, CD62L, CD45RA Fab-Strep (humain), tampon CI 10 x, solution mère de biotine | |
Isolement sans marqueur des cellules T à mémoire centrale des PBMC |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu