Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de CD36 de souris
ELISA
664.00€ - 2785.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | Q08857 |
---|---|
Plage de dosage | 27,43-20,000 pg/ml |
Sensibilité du dosage | 30 pg/ml |
Description | Kit ELISA CD36, 96 dosages, 1 kit, espèces de souris, famille de protéines CD, discipline de recherche apoptose, essai immuno-enzymatique destiné à la quantification et la détection du Cd36 dans les échantillons, utiliser à l’aide d’un lecteur de microplaques |
Substances à analyser détectables | CD 36 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15405243
|
Invitrogen™
EMCD36 |
96 dosages |
664.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17155699
|
Invitrogen™
EMCD36X5 |
5 x 96 tests |
2785.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The Mouse CD36 ELISA quantitates Ms CD36 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms CD36. Principle of the method The Mouse CD36 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La CD36 (translocase d’acides gras, FAT) est une protéine ditopique glycosylée de 88 kDa qui appartient à la famille des récepteurs de récupération de classe B. La CD36 est exprimée par la plupart des cellules marginales de la zone B au repos, mais pas par les cellules B folliculaires et B1. Elle est rapidement induite sur les cellules B folliculaires in vitro lors d’une stimulation TLR et CD40. La CD36 n’affecte pas le développement des cellules B, mais module à la fois la réponse des anticorps primaires et secondaires. Similaire au transporteur de glucose GLUT4, le CD36 est transité des bassins intracellulaires à la membrane plasmique suite à une stimulation cellulaire par l’insuline. Chez la souris, la CD36 est responsable de la perception gustative des acides gras à longue chaîne. La CD36 se trouve de préférence dans les radeaux lipidiques, ce qui facilite son association avec les récepteurs, la signalisation et les molécules d’adaptateur. La CD36 se lie au collagène, à la thrombospondine, aux phospholipides anioniques et aux LDL oxydées. De plus, la CD36 peut fonctionner comme une molécule d’adhérence cellulaire et médie directement la cyto-adhérence des érythrocytes parasités par Plasmodium falciparum. Les mutations du gène CD36 provoquent une carence en glycoprotéine plaquettaire. Plusieurs variantes de transcription épissées codant la protéine CD36 ont été trouvées.
Spécification
Q08857 | |
30 pg/ml | |
CD 36 | |
Biotine | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
Analyse TMB | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
12491 | |
Souris | |
< 10 % | |
HRP | |
Apoptose | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
4 heures 45 min |
27,43-20,000 pg/ml | |
Kit ELISA CD36, 96 dosages, 1 kit, espèces de souris, famille de protéines CD, discipline de recherche apoptose, essai immuno-enzymatique destiné à la quantification et la détection du Cd36 dans les échantillons, utiliser à l’aide d’un lecteur de microplaques | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Colorimétrique | |
Protéines CD | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : CD30 de souris, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, éotaxine, éotaxine-2, Ligand Fas, fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptine R, LEPTINE (OB), LIX, L-sélectine, lymphotactine, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 bêta, MIP-3 alpha, PF-4, P-sélectine, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
FAT,GPIV,Scarb3 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Plaque en barrette à 96 puits pré-enduits de CD36 anti-souris, étalon de CD36 de souris recombinante lyophilisée, tampon de lavage 20 X, réactif d‘anticorps biotinylé, réactif streptavidine-HRP, substrat de TMB, solution d‘arrêt, contient de l’acide sulfurique 0,2 M, diluant de dosage A, contient 0,09 | |
RUO | |
Plasma, 33 μl ; Sérum, 33 μl ; Surnageant, 100 μl | |
FAT, GPIV, Scarb3 | |
1 heures 20 min |