missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD32 Rat, PE-Cy7, Clone: 2.4G2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
119.00€ - 360.00€
Spécification
Antigène | CD32 |
---|---|
Clone | 2.4G2 |
Concentration | 0.5mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15992588
|
EnquireBio
QAB87-PE7-25ug |
25 μg |
119.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15982588
|
EnquireBio
QAB87-PE7-100ug |
100 μg |
360.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
CD32 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
14131 | |
IgG2b | |
Protein A/G Purified |
2.4G2 | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine7 | |
RUO | |
XP_006496722 | |
FCGR2b | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |