Learn More
IBA Lifesciences Kit d’isolement de CD31 pour FABian™
Pour une séparation automatisée des cellules positives. Le kit d’isolement pour FABian™ fournit des cellules cibles sans marquage sans utiliser d’anticorps haute affinité ni de microbilles magnétiques
Marque: IBA Lifesciences 6-6016-001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Non-magnetic Cell Isolation Kit | |
Human Whole Blood or Buffy Coat | |
9 mL Whole Blood |
2°C à 8°C | |
Isolation of label-free cells | |
1 Kit, Human |