Learn More
CD30 (Reed-Sternberg Cell Marker) Ab-4 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ CD30 (Reed-Sternberg Cell Marker) Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody.
109.14€ - 475.00€
Spécification
Antigène CD30 Ab-4
Clone HRS4
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12610327
Afficher les documents
Epredia
MS-1857-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12620327
Afficher les documents
Epredia
MS-1857-P1ABX
100 μL Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12630327
Afficher les documents
Epredia
MS-1857-P1
500 μL Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
365.00€
342.24€ / 500µL
Économisez 22.76€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12600327
Afficher les documents
Epredia
MS-1857-P
1 mL Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12690327
Afficher les documents
Epredia
MS-1857-R7
7 mL Prediluted Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
244.00€
227.84€ / 7mL
Économisez 16.16€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
CD30, a single chain glycoprotein, is synthesized as a 90 kDa precursor which is processed in the Golgi complex into a membrane-bound phosphorylated mature 105/120kDa glycoprotein. The CD30/Ki-1 antigen is expressed by mononuclear Hodgkin and multinucleated Reed-Sternberg cells in Hodgkin's disease, by the tumor cells of a majority of anaplastic large cell lymphomas, and by a varying proportion of activated T and B cells. About one third of the Ki-1 positive lymphomas lack the leukocyte common antigen (CD45).
Host Species: Mouse
Clone: HRS4
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Extracellular domain
Immunogen: Recombinant extracellular domain of CD30 protein
Molecular Weight: 120 kDa (mature), 95 kDa (precursor)
Positive Control: Hodgkin's lymphoma
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spécification
Spécification
CD30 Ab-4
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Human
IgG1
HRS4
Monoclonal
Mouse
Oncogenesis
Recombinant extracellular domain of CD30 protein