Learn More
CD3 Monoclonal Antibody (17A2), PE-eFluor™ 610, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  Affymetrix eBioscience 61-0032-80
Code produit. 17184053
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
The 17A2 MAb reacts with the mouse CD3 complex. CD3 subunits gamma, delta and epsilon are required for proper assembly, trafficking and surface expression of the TCR complex. CD3 is expressed by thymocytes in a developmentally regulated manner and by all mature T cells. Binding of 17A2 to CD3 initiates the intracellular biochemical pathway resulting in cellular activation and proliferation.
CD3 Monoclonal antibody specifically detects CD3 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
CD3 Monoclonal Antibody (17A2), PE-eFluor™ 610, eBioscience™, Invitrogen™ > 25 μg; PE-eFluor 610