Learn More
IBA Lifesciences™ Kit Streptamer™ pour CD3/CD28, souris
Code produit. 17540655 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 17540655
Marque: IBA Lifesciences™ 68920050
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Kit CD3/CD28 conçu pour l’activation et l’expansion des lymphocytes T de souris à l’aide de réactifs de stimulation amovibles et se destinant aux échantillons murins de 5 x 107 cellules au total.
L’approche CD3/CD28 Streptamer™ est basée sur notre technologie Strep-tag™ et facilite l’activation et l’expansion des lymphocytes T.Les fragments Fab à faible affinité fusionnés à un marqueur Twin-Strep-tag™ (Fab-Streps) contre les CD3 et CD28 sont multimerisés sur une structure Strep-Tactin™.Le complexe CD3/CD28 Streptamer™ qui en résulte stimule le complexe récepteur cellulaire T/CD3 (TCR/CD3 ; signal 1) et la molécule co-stimulatrice CD28 (signal 2).La fourniture de ces deux signaux entraîne une activation et une prolifération efficaces des lymphocytes T.
Pour la stimulation et l’activation in vitro, les Streptamers CD3/CD28 solubles sont ajoutés aux lymphocytes T.L’addition de biotine inverse la multimérisation et provoque la dissociation des fragments Fab de faible affinité des cellules.Par conséquent, la fin de la stimulation est possible à tout moment.
  • Réactifs réversibles en raison des fragments Fab de faible affinité
  • Fin de la stimulation définie avec précision
Spécification
Type de cellule Cellules T murines primaires
Espèces cibles Murin
À utiliser avec (application) Activation et expansion des cellules T
Suffisant pour 5 x 107 cellules totales
Quantité 1 kit