Learn More
Abnova™ Sonde CD274/CD273/CEN9q FISH
Sondes FISH marquées pour l’identification de l’amplification génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
1515.00€ - 2495.00€
Spécification
Contenu et stockage | Stockage à 4°C dans l’obscurité. |
---|---|
Description | Contre-colorant DAPI (1500 ng/ml) 125 μL pour chaque sonde FISH de 100 μL |
Format | Tube |
À utiliser avec (application) | FISH-Ce |
Identification génétique (Entrez) | 29126/80380 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16033305
|
Abnova™
FG0191.100uL |
100 μl |
1515.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16043305
|
Abnova™
FG0191.200uL |
200 μl |
2495.00€
200µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
Stockage à 4°C dans l’obscurité. | |
Tube | |
29126/80380 | |
Liquide |
Contre-colorant DAPI (1500 ng/ml) 125 μL pour chaque sonde FISH de 100 μL | |
FISH-Ce | |
Contre-colorant DAPI (1500 ng/ml) 125 μL pour chaque sonde FISH de 100 μL |