Learn More
CD20 Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting, and immunoprecipitation experiments with Epredia™ CD20, Rabbit Polyclonal Antibody.
Marque:  Epredia RB-9013-P1
Description
CD20 is a 33kDa leukocyte surface antigen consisting of four transmembrane regions and cytoplasmic N- and C-termini. CD20 is expressed primarily on B cells but has also been detected on both normal and neoplastic T cells. Activation of CD20 significantly increases DNA synthesis and is thought to involve basic helix-loop-helix leucine zipper transcription factors.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: C-terminus
Immunogen: Synthetic peptide derived from C-terminus of human CD20 protein
Molecular Weight: 33-37kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane/cytoplasm
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation
Spécification
Spécification
CD20
Polyclonal
Unconjugated
Synthetic peptide derived from C-terminus of human CD20 protein
IVD
Primary
Concentrated
Immunoprecipitation, Western Blot
200µg/mL
Rabbit
500 μL
B-Cell
Human
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • APD Primary Antibody Products, Antibody Diluent
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.