Learn More
Novus Biologicals™ CD20 Antibody (rituximab) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
206.00€ - 893.00€
Spécification
Antigène CD20
Clone rituximab
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30048381
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-28158-1mg
1 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30048209
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-28158-50ug
50 μg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30045255
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-28158-100ug
100 μg
349.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
CD20 Monoclonal antibody specifically detects CD20 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
Spécification
CD20
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cancer Stem Cells, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tumor Biomarkers
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
B1, B-lymphocyte antigen CD20, B-lymphocyte cell-surface antigen B1, B-lymphocyte surface antigen B1, Bp35MGC3969, CD20 antigen, CD20 receptor, CD20S7, CVID5, LEU-16, Leukocyte surface antigen Leu-16, Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1, membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1, MS4A2
CD20
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
rituximab
Monoclonal
Purified
RUO
Human
P11836
931
IgG1
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.