missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD183 Mouse anti-Human, PE-Cy5, Clone: 1C6/CXCR3, BD

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  BD Biosciences 561731

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15861279

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00€
    227.91€ / 1 pièce
    Économisez 0.09€
    0.04% de réduction

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

The 1C6/CXCR3 monoclonal antibody specifically binds to human CD183, also known as the CXCR3 chemokine receptor. CD183 is a 40-41 kDa seven-transmembrane protein and member of the G protein-coupled receptor family. CD183 is expressed primarily on activated T cells that infiltrate inflammatory sites. It has also been detected on some circulating T cells, B cells, and NK cells. Reports show that some CXCR3-positive T cells also express CCR5 and are mostly CD45RO-positive cells. Three ligands for CXCR3 have been identified. They are CXCL9 (Mig/monokine induced by interferon-γ), CXCL10 (IP-10/interferon-γinducible 10-kD protein), and CXCL11 (I-TAC/interferon-inducible T-cell alpha chemoattractant). These chemokines are produced by a variety of cells upon stimulation by IFN-γand interact with CXCR3 to mediate T-cell chemotaxis. This reagent has been reported to be suitable for immunohistochemical staining of acetone-fixed, frozen sections and/or formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections with citrate pretreatment. Clone 1C6/CXCR3 also cross reacts with a subset of peripheral blood lymphocytes of baboon, and both rhesus and cynomolgus macaque monkeys. The distribution of lymphocytes is similar to that observed with CD183-positive peripheral blood lymphocytes from normal human donors. CXCR3 has been clustered as CD183 in the VIIth HLDA workshop.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

CD183
Monoclonal
PE-Cyanine5
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Human CXCR3 Peptide
25 Tests
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Flow Cytometry
1C6/CXCR3
CXCR3; C-X-C chemokine receptor type 3; GPR9; IP10R; MigR; CKRL2; CMKAR3
Mouse
Affinity Purified
RUO
Human
IgG1 κ
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis

For Research Use Only.