Learn More
CD169 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CD169 |
---|---|
Concentration | 0.49 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16876885
|
Proteintech
55427-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16866885
|
Proteintech
55427-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
CD169 are part of siglec family of membrane bound lectins (of the immunoglobulin superfamily) that bind sialic acid and mediate cell-cell interactions. Family members include sialoadhesin, CD22 and CD33. Sialoadhesin is a macrophage-specific cell adhesion molecule that is expressed on activated macrophages in chronic inflammation and in tumors.Spécification
CD169 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9BZZ2 | |
6614 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
SIGLEC1 |
0.49 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CD169, Sialoadhesin, SIGLEC 1, SIGLEC1, SN | |
SIGLEC1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |