Learn More
IBA Lifesciences Kit d’isolement de CD14 pour FABian™
Le kit d’isolement de CD14 d’IBA GmbH™ pour FABian™ est destiné à l’isolement de cellules réversibles fournissant des cellules cibles sans marquage.
Marque:  IBA Lifesciences 6-6017-010
Code produit. 15839784
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Le kit est utilisé pour la sélection de cellules CD14+ à partir de la couche leucocyto-plaquettaire ou de sang total en conjonction avec le système FABian™.
  • Il comprend CD14 Fab-Strep (humain), la colonne d’isolement cellulaire, un tampon d’isolement cellulaire, de la biotine pour l’élution cellulaire et des tubes, ainsi qu’un adaptateur Luer-Lock avec la seringue.
  • Chaque kit est suffisant pour permettre d’isoler les cellules de 4,25 ml de la couche leucocyto-plaquettaire en une exécution de FABian™. 9 ml de sang total peuvent également être utilisés alternativement.
Spécification
Spécification
Isolation of label-free cells
2°C à 8°C
10 Kits, Human
Cell Isolation Kit
Human Whole Blood