Learn More
Gibco™ Milieu CD OptiCHO™
GREENER_CHOICE
Milieu 1X CD OptiCHO™
Marque:  Gibco™ 12681011
Code produit. 10716013
  • 180.00€ / 1L
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le milieu CD OptiCHO™ est spécifiquement conçu pour offrir des performances et des rendements élevés avec des cellules CHO recombinantes dans un environnement chimiquement défini de lots nourriciers. La formulation sans protéines et sans composants d’origine animale est conçue pour fournir une meilleure constance et réduire le besoin d’analyser des agents fortuits. Le milieu CD OptiCHO™ s’appuie sur les qualités du milieu Gibco™ CD CHO en matière de croissance cellulaire et de titres constants, tout en offrant jusqu’à 40 % de titre et de croissance cellulaire supplémentaires par rapport à certaines marques concurrentes. Grâce à sa faible osmolarité et aux options d’alimentation avancées du kit de suppléments de nutriants liquides CHO CD EfficientFeed™, le milieu CD OptiCHO™ est capable d’augmenter la productivité de l’ordre de 2 à 5 fois dans une culture de lots nourriciers par rapport à une culture de lots.
Quand utiliser le milieu CD OptiCHO™
  • 1 Vous utilisez une lignée cellulaire CHO transfectée autre que CHO K1, GS CHO ou CHO-S™
  • Vous intégrerez un processus d’optimisation des stratégies nourricières à vos travaux de sélection d’un milieu de culture de base en vue d’optimiser la productivité
  • Votre lignée cellulaire CHO est délicate, c’est-à-dire qu’elle a des difficultés à se développer ou à s’adapter
    Quand envisager le recours à un autre milieu de culture Gibco™
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD FortiCHO™ dans les cas suivants :
  • La lignée cellulaire utilisée est une lignée cellulaire CHO K1, GS CHO ou CHO-S™ transfectée
  • Des densités cellulaires maximum de culture de lots et des titres protéiniques sont nécessaires
  • Pour optimiser les titres, vous disposez de suffisamment de temps pour adapter les cellules à un nouveau milieu
  • La santé cellulaire au moment de la récolte est l’une des priorités essentielles pour le traitement en aval
    Envisagez le recours aumilieu de culture CHO CD dans les cas suivants :
  • Un milieu de culture CD CHO est recommandé pour vos cellules GS CHO
  • Vos cellules ont été cultivées correctement dans un milieu CD CHO dans le passé et votre processus doit bientôt faire l’objet d’un archivage réglementaire (DMF disponible)
    Envisagez le recours au44milieu de culture CD DG dans les cas suivants :
  • Vous utilisez des cellules ovariennes de hamster (CHO) DG44 ou DXB11 parentales (dhfr-)
    Formulations de milieux secs
    Les milieux liquides Gibco™ sont disponibles dans un format de milieu sec AGT™ (Advanced Granulation Technology) qui offre une plus grande productivité et une meilleure constance à toutes les étapes de production, du développement à la production commerciale. Les milieux AGT™ ne contiennent pas de composants d’origine animale et partagent les mêmes performances et la même formulation définie chimiquement, sans sérum ni protéines, que leurs équivalents liquides.
    Créez un milieu sur mesure adapté à vos besoins
    Nous proposons des formats spécialisés, des conditionnements et des niveaux de qualité adaptés à vos besoins, qu’il s’agisse d’une expérience sur paillasse ou d’un processus de bioproduction à grande échelle. Les services personnalisés de milieux Gibco™ conformes aux BPFa vous permettent de tirer profit de toutes les capacités de production et des nombreuses années d’expérience de nos spécialistes en matière de recherche et développement et d’applications de bioproduction.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spécification
    Spécification
    Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière.
    Exempt de composants d’origine animale, défini chimiquement, exempt de protéines, exempt de sérum
    Culture cellulaire en suspension
    Milieu CD OptiCHO
    Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium
    Faible
    Pas d’antibiotiques
    1 L
    Hamster
    CHO
    1 X
    Liquide
    Sans sérum
    Sans glutamine, Sans rouge de phénol
    Flacon
    Gibco™
    Température ambiante