Learn More
Gibco™ CD CHO AGT™ Medium
Milieu CD CHO AGT™
Marque:  Gibco™ 12490017
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.00525kg
Code produit. 10003052
  • 111.00€ / 1L
Expédition estimée: 12-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Le milieu CCD CHO AGT™ (Advanced Granulation Technology) est un milieu sans protéines chimiquement défini et optimisé pour la croissance des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) et pour l’expression de protéines recombinantes dans des cultures en suspension. Le format de milieu sec AGT™ offre une plus grande productivité et une meilleure constance à toutes les étapes de production, du développement à la production commerciale. Le milieu CD CHO AGT™ ne contient pas de protéines ou composants peptidiques d’origine animal, végétal ou synthétique, ni de lysats ou hydrolysats non définis.
Quand utiliser le milieu CD CHO
  • Un milieu de culture CD CHO est recommandé pour vos cellules GS CHO
  • Vos cellules ont été cultivées correctement dans un milieu CD CHO dans le passé et votre processus doit bientôt faire l’objet d’un archivage réglementaire (DMF disponible)
    Quand envisager le recours à un autre milieu de culture Gibco™
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD FortiCHO™ dans les cas suivants :
  • La lignée cellulaire utilisée est une lignée cellulaire CHO K1, GS CHO ou CHO-S™ transfectée
  • Des densités cellulaires maximum de culture de lots et des titres protéiniques sont nécessaires
  • Pour optimiser les titres, vous disposez de suffisamment de temps pour adapter les cellules à un nouveau milieu
  • La santé cellulaire au moment de la récolte est l’une des priorités essentielles pour le traitement en aval
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD OptiCHO™ dans les cas suivants :
  • Vous utilisez une lignée cellulaire CHO transfectée autre que CHO K1, GS CHO ou CHO-S™
  • Vous intégrerez un processus d’optimisation des stratégies nourricières à vos travaux de sélection d’un milieu de culture de base en vue d’optimiser la productivité
  • Votre lignée cellulaire CHO est délicate, c’est-à-dire qu’elle a des difficultés à se développer ou à s’adapter
    Envisagez le recours à un milieu de culture CD DG44 dans les cas suivants :
  • Vous utilisez des cellules ovariennes de hamster (CHO) DG44 ou DXB11 parentales (dhfr-)
    Formulations de milieu liquide
    Les milieux Gibco™ AGT™ sont également disponibles dans un format liquide offrant des performances et une formulation identiques à celles du format de milieu AGT™. Les milieux liquides Gibco™ ne contiennent pas de composants d’origine animale et partagent les mêmes performances et la même formulation définie chimiquement, sans sérum ni protéines, que leurs équivalents AGT™.
    Créez un milieu sur mesure adapté à vos besoins
    Nous proposons des formats spécialisés, des conditionnements et des niveaux de qualité adaptés à vos besoins, qu’il s’agisse d’une expérience sur paillasse ou d’un processus de bioproduction à grande échelle. Les services personnalisés de milieux Gibco™ conformes aux BPFa vous permettent de tirer profit de toutes les capacités de production et des nombreuses années d’expérience de nos spécialistes en matière de recherche et développement et d’applications de bioproduction.
  • Spécification
    Spécification
    Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
    Exempt de composants d’origine animale, défini chimiquement, exempt de protéines, exempt de sérum
    Poudre (AGT)
    Sans sérum
    Sans glutamine, Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium, Sans thymidine, Sans hypoxanthine
    Flacon à bouchon Securitainer
    AGT™, Gibco™
    1 L
    Hamster
    CHO
    Culture cellulaire en suspension
    Milieu CD CHO
    Bicarbonate de sodium
    ≤10 EU/ml, faible
    Pas d’antibiotiques
    1 L
    Glace humide