Learn More
Norme de viscosité CCS, ASTM D 5293 et spécification SAE J320, Paragon Scientific™
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
Description
- Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
- Traçabilité totale conforme aux normes nationales
- Garantit une conformité totale au protocole de méthode d'essai ASTM et IP
- Fabriqué au Royaume-Uni
- Durée de conservation de 2 ans
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Flacon ambré en verre |
| Certificat d’analyse | Yes |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 ml |
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.