Learn More
Motic™ Objectif CCIS™ plan achromatique UC
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
100X
10X
20X
2X
40X
4X
60X
Ouverture numérique:
0,05
0,10
0,25
0,45
0,65
0,80
1,25
Distance d’utilisation:
0,16 mm
0,34 mm
0,60 mm
0,80 mm
1,7 mm
7,2 mm
17,4 mm
30,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Système de correction de couleur à l’infini.
- Image lumineuse de qualité parfaite.
- Les aberrations d’image sont corrigées même au bord du champ de visualisation.
- Lentilles achromatiques.
- Assure un champ plat.
- Convient pour :
- Binoculaire Panthera U
- Trinoculaire Panthera U
- Binoculaire Panthera KU
- Trinoculaire Panthera KU
- Binoculaire Panthera C.
- Trinoculaire Panthera C.
- Binoculaire Panthera CC
- Trinoculaire Panthera CC
- Panthera DL
- Panthera L
Spécification
Spécification
| Type | Type d’objectif : Plan achromatique |
| Types de connecteurs | Filetage de montage de l’objectif : Largeur 0,8 po x 0,028 po (standard RMS) |
| Description | Objectif NA : 0,45, distance de travail : 0,80 mm, DIN : 45 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Microscopes de série Panthera |
| Longueur (métrique) | Longueur du tube de l’objectif :Infinity CCIS™ |
| Pouvoir grossissant | 20X |
| Ouverture numérique | 0,45 |
| Distance d’utilisation | 0,80 mm |