Learn More
HUBER Bain et thermostat à circulation chauffant réfrigéré CC515
Code produit. 13321879
Click to view available options
Hauteur (métrique):
1136 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13321879
Marque: HUBER 2021.0001.01
Les bains à circulation réfrigérés sont adaptés au contrôle de la température des applications connectées depuis l’extérieur et à la thermorégulation des objets directement dans le bain thermostatique. Les applications types sont : photomètres, réfractomètres, viscosimètres, récipients de réaction à jaquette double et autoclaves.
  • Contrôleur Pilot ONE avec technologie Plug & Play
  • Contrôle précis de la température
  • Navigation sur écran tactile de 5,7 po et dans des menus confortables
  • Protection contre les surchauffes et les niveaux bas
  • Classe de sécurité III/FL (DIN 12876)
  • Pompe aspirante / foulante puissante  
  • Programmateur avec fonctions de calendrier et d’horloge   
  • Étalonnage en cinq points      
  • Connexion du capteur Pt100
  • Bain à circulation chauffant réfrigéré
  • Plage de températures : -55°C à 200°C
  • Capacité de refroidissement (20°C) : 3,3kW
  • Capacité de refroidissement (0°C) : 3,3kW
  • Capacité de refroidissement (-20°C) : 1,6kW
  • Capacité de chauffage : 3kW
  • Pression de pompe max. : 25 L/min / 0,7 bar
  • Pompe d’aspiration max. : 18,5 L/min / 0,4 bar
  • Raccord de pompe : M16 x 1 mâle
Spécification
Puissance de refroidissement 100°C à 3,3 kW, 20°C à 3,3 kW, 0°C à 3,3 kW, -20°C (à 1,6 kW)
Type de pompe Circulation
Gamme de températures de -55°C à +200°C
Affichage TFT
Caractéristiques Ecran tactile TFT, Fonction E-grade, Programmateur intégré, Interface USB, Interface Ethernet, Interface RS232, Technologie de contrôle plug and play, Compatible avec spycontrol, Concept de contrôle facile à utiliser, Fonction de protection de sécurité, Réfrigérant naturel.
Capacité de chauffage 3 kW
Modèle CC-515
Capacité de la pompe 25 L/min, (pression 0,7 bar), 18,5 L/min, (aspiration 0,35 bar)
Classe de sécurité 3/FL
Stabilité de la température ±0,02°C
Garantie 3 ans pour les commandes électroniques amovibles (Plug & Play), 2 ans pour les composants de réfrigération, 1 an pour les composants mécaniques et électriques
Largeur (métrique) 410 mm
Hauteur (métrique) 1136 mm
Poids (métrique) 139 kg
Tension 400 V
Fréquence 50 Hz