Learn More
HUBER Bain à circulation chauffant CC-205
Click to view available options
Hauteur (métrique):
355 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- CC-205B avec contrôleur “Pilot ONE”
- Régulation des températures interne et externe
- Puissance de chauffage jusqu’à 2 kW
- Pompe de circulation puissante contrôlable
- Des fonctions supplémentaires avec le système E-grade sont disponibles à tout moment
- Contrôle de la température en cascade très précis
- Écran TFT couleur, réglable individuellement
- Programmateur avec fonctions de calendrier et d’horloge
- Guide utilisateur en 6 langues, facile à utiliser
- Fonctions complètes d’avertissement et de sécurité
- Plage de températures : 45°C à 200°C
- Capacité de chauffage : 2kW
- Pression de pompe max. : 27 L/min / 0,7 bar
- Pompe d’aspiration max. : 22 L/min / 0,4 bar
- Raccord de pompe : M16 x 1 mâle
- Volume du bain : 5L
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Classe de sécurité III/FL (DIN 12876) |
| Gamme de températures | de 45°C à 200°C |
| Type | Bain à circulation chauffant |
| Capacité de chauffage | 1,5-2,1 kW |
| Modèle | CC-205 B |
| Stabilité de la température | ±0,02°C |
| Largeur (métrique) | 178 mm |
| Hauteur (métrique) | 355 mm |
| Alimentation électrique | 200/240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz |
| Tension | 220/240 V |
| Afficher plus |