Learn More
BINDER™ Incubateurs à CO2 série CB
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Modèle:
CB260-230 V
CB260-230 V-F
CB260-230 V-O
CB260-230 V-OF
Conditionnement:
1 pièce
Description
- L’incubateur à CO2 BINDER™ série CB est le produit par excellence parmi les incubateurs à CO2.
- Il convient à toutes les applications d’incubation sensibles et assure une croissance cellulaire optimale.
- Un incubateur à CO2 BINDER™ série CB peut effectuer des expériences de culture complexes ainsi que des conditions d’environnement spécifiques.
- Plage de températures : de 4°C au-dessus de la température ambiante à 60°C
- Plage d’humidité : 90 à 95 % HR
- Plage de régulation du CO2 : 0 à 20 % vol. CO2
- Concept d’anti-contamination testé et éprouvé avec la stérilisation à l’air chaud à 180°C
- Système d’humidification optimisé à deux bacs avec protection contre la condensation
- Jet de mélange de gaz CO2 avec effet Venturi
- Capteur de CO2 stérilisable à air chaud avec technologie IR à faisceau unique
- Contrôleur tactile intuitif
- Enregistrement des données interne, peut être lu en format ouvert via l’interface USB
- Système de diagnostic automatique du CO2 sans échec pour la protection du pH des cultures cellulaires
- Système DuoDoor™ : la porte de l’unité et la porte en verre peuvent être ouvertes à l’aide d’une seule poignée
- Porte intérieure hermétique en verre de sécurité trempé
- Poignée de porte verrouillable
- Clayettes perforées, acier inoxydable
- Système de dépannage avec alarmes visuelles et acoustiques
- Interface d’ordinateur : Ethernet
- Contact d’alarme à tension nulle
- Les unités sont empilables avec un adaptateur d’empilage
Spécification
Spécification
| Description | L’incubateur à CO2 BINDER™ série CB est le produit par excellence parmi les incubateurs à CO2. Il convient à toutes les applications d’incubation sensibles et assure une croissance cellulaire optimale. Un incubateur à CO2 BINDER™ série CB peut effectuer des expériences de culture complexes ainsi que des conditions d’environnement spécifiques. |
| Capacité (métrique) | 267 l |
| Plage de températures (métrique) | 4°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 60°C |
| Affichage | LCD |
| Modèle | CB260-230 V |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 620 x 575 x 750 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 740 x 785 x 1020 mm |
| Poids (métrique) | 125 kg |
| Tension | 200/230 V |
| Ampérage | 10 A |
| Afficher plus |