Learn More
WTW™ Feuille de métal abrasive pour le nettoyage de la cathode du capteur d’oxygène WTW™
Marque: WTW™ 203680
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.00300kg
Spécification
Sondes à oxygène des séries TriOxmatic™ et CellOx™ | |
Feuille de métal abrasive pour le nettoyage de la cathode |