Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de cathepsine B IV Code produit.: 15416559
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de cathepsine B IV
Code produit. 15416559
10 mg
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Code produit. 15416559
Marque: Thermo Scientific Chemicals J64737.MA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A cell-permeable analog of CA-074 that acts as an irreversible inhibitor of intracellular cathepsin B.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Un analogue perméable aux cellules de CA-074 qui agit comme inhibiteur irréversible de la cathepsine intracellulaire B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147859-80-1
Formule moléculaire C19H31N3O6
Synonyme Ca-074 ME ; (L-3-trans-(Propylcarbamyl)oxirane-2-carbonyl)-L-isoleucyl-L-ester méthylique de proline
Spécification
Quantité 10 mg
Description Blanc
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Un analogue perméable aux cellules de CA-074 qui agit comme inhibiteur irréversible de la cathepsine intracellulaire B.
Poids de la formule 397,46g/mol
Solubilité Soluble dans le DMSO
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Poudre
Clé InChI XGWSRLSPWIEMLQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCNC(=O)C1OC1C(=O)NC(C(C)CC)C(=O)N1CCCC1C(=O)OC
Nom IUPAC methyl 1-(3-methyl-2-{[3-(propylcarbamoyl)oxiran-2-yl]formamido}pentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 397.47
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de cathepsine B IV >