Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de cathepsine B III
Code produit. 15486849
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
Code produit. 15486849
Marque: Thermo Scientific Chemicals J65347.#0
Demander un format en vrac ou personnalisé
Un inhibiteur de la cathepsine B
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 mg
Description Blanc
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Un inhibiteur de la cathepsine B
CAS 134448-10-5
Formule moléculaire C18H29N3O6
Poids de la formule 383,44g/mol
Synonyme CA-074 ; [L-3-trans-(Propylcarbamoyl)oxirane-2-carbonyl]-L-isoleucyl-L-proline
Solubilité Soluble dans le méthanol à 1 mg/ml ; également soluble dans le DMSO ou l’éthanol
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Poudre
Clé InChI ZEZGJKSEBRELAS-KSFNBINOSA-N
SMILES CCCNC(=O)[C@H]1OC1C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
Nom IUPAC (2S)-1-[(2S,3S)-3-methyl-2-{[(3S)-3-(propylcarbamoyl)oxiran-2-yl]formamido}pentanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol) 383.45