Learn More
Löser™ Aiguille de congélation pour osmomètre
Code produit. 11897714
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tous les osmomètres de volume d’échantillon de 50 à 200 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11897714
Marque: Löser™ 1.05.0400
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit un déclencheur de point de congélation initial pour les osmomètres. L’aiguille de congélation pour osmomètre peut être utilisée avec tous les osmomètres dont le volume d’échantillon est compris entre 50 et 200 μl.
  • Aiguille pour l’initiation de congélation pour tous les osmomètres avec volume d’échantillon de 50 à 200 μl.
Spécification
Type de produit Aiguille de congélation
À utiliser avec (équipement) Tous les osmomètres de volume d’échantillon de 50 à 200 μl
À utiliser avec (application) Déclenchement de la congélation sur les osmomètres à point de congélation