Learn More
asecos™ Roulettes avec socle
Roulettes de 65 mm avec socle
Marque: asecos™ 28798
Alert:
À utiliser uniquement en combinaison avec l’armoire
Description
- Tôle d’acier revêtu de poudre
- Pour le modèle UB90
- Pour armoires sous paillasse
- Hauteur = 65 mm
Spécification
UB90 avec une largeur de 1400 mm | |
revêtement époxy lisse | |
Tôle d'acier |
Pour armoires de sécurité sous paillasse d'une largeur de 1400 mm, pour le(s) modèle(s): UB90 | |
4,00 kg | |
Roulettes avec socle |