Learn More
Huile de ricin, éthoxylée, plage de pH 6,0-8,1, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Castor oil |
| Point de fusion | 4.0°C |
| Couleur | Jaune |
| Densité | 1.0500g/mL |
| Point d’ébullition | >100.0°C |
| Point d’éclair | 257°C |
| Spectre IR | Authentic |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 1 kg |
| Indice de saponification | 176 to 182g KOH/g |
| Afficher plus |